3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
356480010
356480050
356480250
ACRO356480010EA
857
CZK
ACRO356480010
ACRO356480050
ACRO356480250
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₄Cl₂O₂S Bod varu: 102 °C (,9 mmHg) Hustota: 1,499 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051697 CAS číslo: 2888-06-4 EINECS: 220-753-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5670 to 1.5690 (20°C, 589 nm) |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |