Tisk…
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
546933-25G 546933-5G
SIAL546933-25GEA 0 CZK
SIAL546933-25G SIAL546933-5G
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Bod varu: 83…84 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 30…32 °C
MDL Number: MFCD00051698
CAS číslo: 705-21-5
UN: 3261
ADR: 8,II