Tisk…
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
457132-25ML 457132-5ML
SIAL457132-25MLEA 15590 CZK
SIAL457132-25ML SIAL457132-5ML
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Bod varu: 158…160 °C (15 mmHg)
Bod tání: 24,2…24.8 °C
Hustota: 1,572 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041255
CAS číslo: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
UN: 3265
ADR: 8,II