Tisk…
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
546925-25G 546925-5G
SIAL546925-25GEA 12760 CZK
SIAL546925-25G SIAL546925-5G
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
Bod varu: 88…92 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 28 °C
Hustota: 1,548 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00051520
CAS číslo: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 3265
ADR: 8,II