Tisk…
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
357460010 357460050
ACRO357460010EA 1020 CZK
ACRO357460010 ACRO357460050
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Bod varu: 150…152 °C (12 mmHg)
Bod tání: 28 °C
Hustota: 1,548 g/cm³
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051520
CAS číslo: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %