Tisk…
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
545708-1G 545708-5G
SIAL545708-1GEA 1620 CZK
SIAL545708-1G SIAL545708-5G
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Bod tání: 54…56 °C
MDL Number: MFCD00052311
CAS číslo: 6579-54-0
UN: 3261
ADR: 8,II