Tisk…
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
545694-1G 545694-5G
SIAL545694-1GEA 1270 CZK
SIAL545694-1G SIAL545694-5G
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Bod tání: 56 °C
MDL Number: MFCD00052712
CAS číslo: 16271-33-3
UN: 3261
ADR: 8,II