Tisk…
2,4,6-Trichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,4,6-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
555649-1G 555649-5G
SIAL555649-1GEA 1340 CZK
SIAL555649-1G SIAL555649-5G
2,4,6-Trichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₄O₂S
MW: 279,96 g/mol
Bod tání: 49 °C
MDL Number: MFCD00052973
CAS číslo: 51527-73-2
UN: 3261
ADR: 8,II