2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,4,5-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
680125-25G
680125-5G
SIAL680125-25GEA
5220
CZK
SIAL680125-25G
SIAL680125-5G
2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₂Cl₄O₂S MW: 279,96 g/mol Bod tání: 69 °C Hustota: 1,88 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00007428 CAS číslo: 15945-07-0 EINECS: 240-079-0 UN: 3261 ADR: 8,II |