2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A19390.06
A19390.22
A19390.06EA
951
CZK
A19390.06
A19390.22
2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 15945-07-0
Molecular Formula: C6H2Cl4O2S
Formula Weight: 279.96
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 1112595
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007428
Vzorec:
C₆H₂Cl₄O₂S Bod tání: 67…71 °C Hustota: 1,88 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007428 CAS číslo: 15945-07-0 EINECS: 240-079-0 UN: 3261 ADR: 8,II |