2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12283.06
A12283.14
A12283.06EA
1100
CZK
A12283.06
A12283.14
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 82417-45-6
Molecular Formula: C6H3Cl3O2S
Formula Weight: 245.51
Melting Point: 57-62°
Boiling Point: 131-133°/1mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051844
Vzorec:
C₆H₃Cl₃O₂S Bod varu: 131…133 °C (1 mmHg) Bod tání: 57…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051844 CAS číslo: 82417-45-6 UN: 3261 ADR: 8,II |