Tisk…
2,4-Dichlorothiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-4-mercaptobenzene, 2,4-Dichlorobenzene-1-thiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
540862-1G 540862-5G
SIAL540862-1GEA 0 CZK
SIAL540862-1G SIAL540862-5G
2,4-Dichlorothiophenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorothiophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Bod varu: 115 °C (8 mmHg)
Bod tání: 22 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041421
CAS číslo: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7