Tisk…
4-Chlorothioanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-4-(methylthio)benzene, 4-Chlorophenyl methyl sulphide
A11025.06 A11025.14
A11025.06EA 1270 CZK
A11025.06 A11025.14
4-Chlorothioanisole ≥98%
4-Chlorothioanisole
Purity: 98% CAS No.: 123-09-1 Molecular Formula: C7H7ClS Formula Weight: 158.65 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.600 Odour: Unpleasant Boiling Point: 223° Beilstein Reference: 2041509 MDL No.: MFCD00013643
Vzorec: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Bod varu: 223 °C
Bod tání: 27…28 °C
Hustota: 1,220
Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013643
CAS číslo: 123-09-1
EINECS: 204-600-5