Tisk…
4-Chlororesorcinol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chlorobenzene-1,3-diol, 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene
110061000 110065000
ACRO110061000EA 1730 CZK
ACRO110061000 ACRO110065000
4-Chlororesorcinol 98%
4-Chlororesorcinol
Vzorec: C₆H₅ClO₂
Bod varu: 147 °C (18 mmHg)
Bod tání: 106…110 °C
Bod vzplanutí: 148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002273
CAS číslo: 95-88-5
EINECS: 202-462-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥97.5 %