Tisk…
2,4,5-Trichlorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
156515-100G 156515-25G
SIAL156515-100GEA 6720 CZK
SIAL156515-100G SIAL156515-25G
2,4,5-Trichlorophenol, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trichlorophenol
Vzorec: C₆H₃Cl₃O
MW: 197.45
Bod varu: 253
Bod tání: 68
Hustota: 1.68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002170
CAS číslo: 95-95-4
EINECS: 202-467-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,09772