Tisk…
4-chlorfenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
185787-100G 185787-500G 185787-5G
SIAL185787-100GEA 968 CZK
SIAL185787-100G SIAL185787-500G SIAL185787-5G
4-chlorfenol, Sigma-Aldrich®
4-chlorfenol
Vzorec: C₆H₅ClO
Bod varu: 220 °C (1013 hPa)
Bod tání: 41…44 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002318
CAS číslo: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173