Tisk…
3-Chlorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
MQ100
C62808-100G C62808-25G
SIALC62808-100GEA 3220 CZK
SIALC62808-100G SIALC62808-25G
3-Chlorophenol, Sigma-Aldrich®
3-Chlorophenol
Vzorec: C₆H₅ClO
MW: 128.56
Bod varu: ∼214 °C (1013 hPa)
Bod tání: 31…34 °C
Hustota: 1.245 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 97
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002256
CAS číslo: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02173