Tisk…
2-Chlorfenol ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
C62794-100G C62794-1KG C62794-2KG
SIALC62794-100GEA 1320 CZK
SIALC62794-100G SIALC62794-1KG SIALC62794-2KG
2-Chlorfenol ≥98%, Sigma-Aldrich®
2-Chlorfenol
Vzorec: C₆H₅ClO
MW: 128.56
Bod varu: 175
Bod tání: 9 °C
Hustota: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 72
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002159
CAS číslo: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02173