Tisk…
2,4-Dichlorfenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
105953-100G 105953-250G 105953-5G
SIAL105953-100GEA 765 CZK
SIAL105953-100G SIAL105953-250G SIAL105953-5G
2,4-Dichlorfenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorfenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Bod varu: 210 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40…41 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002169
CAS číslo: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03098