Tisk…
2,6-Dichlorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
D70201-100G D70201-25G
SIALD70201-100GEA 2860 CZK
SIALD70201-100G SIALD70201-25G
2,6-Dichlorophenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
MW: 163
Bod varu: ∼219 °C (1013 hPa)
Bod tání: 68
Hustota: 1.653 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002176
CAS číslo: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03099