Tisk…
3,4-Dichlorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D70406-25G D70406-5G
SIALD70406-25GEA 3720 CZK
SIALD70406-25G SIALD70406-5G
3,4-Dichlorophenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Bod varu: 247 °C (1013 hPa)
Bod tání: 66…68 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002258
CAS číslo: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
UN: 2020
ADR: 6.1,III