Tisk…
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
209252-25G 209252-5G
SIAL209252-25GEA 5720 CZK
SIAL209252-25G SIAL209252-5G
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₉ClO₂
MW: 172,61 g/mol
Bod varu: 234 °C (1013 hPa)
Bod tání: 38 °C
MDL Number: MFCD00008382
CAS číslo: 7051-16-3
EINECS: 230-330-2