1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
B24834.06
B24834.14
B24834.22
B24834.06EA
1240
CZK
B24834.06
B24834.14
B24834.22
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene ≥98%
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene
Purity: 98%
CAS No.: 7051-16-3
Molecular Formula: C8H9ClO2
Formula Weight: 172.61
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 234°
Beilstein Reference: 2327304
MDL No.: MFCD00008382
Vzorec:
C₈H₉ClO₂ MW: 172,61 g/mol Bod varu: 234 °C Bod tání: 32…36 °C Bod vzplanutí: 112 °C (233 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008382 CAS číslo: 7051-16-3 EINECS: 230-330-2 |