Tisk…
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene
B23497.18 B23497.30
B23497.18EA 1790 CZK
B23497.18 B23497.30
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene ≥99%
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene
Purity: 99% CAS No.: 2100-42-7 Molecular Formula: C8H9ClO2 Formula Weight: 172.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5470 Boiling Point: 231-234° MDL No.: MFCD00008356
Vzorec: C₈H₉ClO₂
Bod varu: 231…234 °C
Hustota: 1,210
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008356
CAS číslo: 2100-42-7
EINECS: 218-267-9