Tisk…
2,4,6-Trichloroanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,3,5-Trichloro-2-methoxybenzene, 2,4,6-Trichloro-1-methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
235393-1G 235393-5G
SIAL235393-1GEA 2280 CZK
SIAL235393-1G SIAL235393-5G
2,4,6-Trichloroanisole, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichloroanisole
Vzorec: C₇H₅Cl₃O
Bod varu: 235…238 °C (1013 hPa)
Bod tání: 60…61 °C
Hustota: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000588
CAS číslo: 87-40-1
EINECS: 201-743-5
Merck Index: 13,09702