4-Chloroanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Chloro-4-methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
159069-100G
159069-25G
SIAL159069-100GEA
7030
CZK
SIAL159069-100G
SIAL159069-25G
4-Chloroanisole, Sigma-Aldrich®
4-Chloroanisole
Vzorec:
C₇H₇ClO MW: 142,58 g/mol Bod varu: 200 °C (1013 hPa) Bod tání: –18 °C Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000616 CAS číslo: 623-12-1 EINECS: 210-772-2 |