Tisk…
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
138630-500G 138630-5G
SIAL138630-500GEA 3040 CZK
SIAL138630-500G SIAL138630-5G
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₄
MW: 202.55
Bod varu: 315
Bod tání: 52…54 °C
Hustota: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 194
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007075
CAS číslo: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02155