Tisk…
4-Chloro-3-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
361127-25G 361127-5G
SIAL361127-25GEA 6810 CZK
SIAL361127-25G SIAL361127-5G
4-Chloro-3-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Bod tání: 125…128 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043546
CAS číslo: 610-78-6