Tisk…
5-Chloro-2-nitroanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C58606-10G C58606-25G
SIALC58606-10GEA 2180 CZK
SIALC58606-10G SIALC58606-25G
5-Chloro-2-nitroanisole, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Bod tání: 71 °C
MDL Number: MFCD00007288
CAS číslo: 6627-53-8
EINECS: 229-594-1