Tisk…
1-chlor-2-nitrobenzen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Chloro-2-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
185760-1KG 185760-250G
SIAL185760-1KGEA 2580 CZK
SIAL185760-1KG SIAL185760-250G
1-chlor-2-nitrobenzen, Sigma-Aldrich®
1-chlor-2-nitrobenzen
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: 33 °C
Hustota: 1,368 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007061
CAS číslo: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02170