Tisk…
2-Amino-5-chlorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-hydroxyaniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
552224-25G 552224-5G
SIAL552224-25GEA 8190 CZK
SIAL552224-25G SIAL552224-5G
2-Amino-5-chlorophenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chlorophenol
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
MDL Number: MFCD02093863
CAS číslo: 28443-50-7
EINECS: 249-020-3