Tisk…
4-Amino-2-chlorophenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B23420.03 B23420.06 B23420.14 AB131342.0001
B23420.03EA 2000 CZK
B23420.03 B23420.06 B23420.14 ABCRAB131342.0001
4-Amino-2-chlorophenol 99%
4-Amino-2-chlorophenol
Purity: 99% CAS No.: 3964-52-1 Molecular Formula: C6H6ClNO Formula Weight: 143.57 Melting Point: 150-153° MDL No.: MFCD00128891
Vzorec: C₆H₆ClNO
Bod tání: 150…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128891
CAS číslo: 3964-52-1