Tisk…
4-Amino-2,6-dichlorophenol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-hydroxyaniline
A11568.09 A11568.18 A11568.30
A11568.09EA 937 CZK
A11568.09 A11568.18 A11568.30
4-Amino-2,6-dichlorophenol 97%
4-Amino-2,6-dichlorophenol
Purity: 97% CAS No.: 5930-28-9 Molecular Formula: C6H5Cl2NO Formula Weight: 178.02 Melting Point: 164-169° Beilstein Reference: 2361665
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178.02
Bod varu: 304
Bod tání: 164…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007875
CAS číslo: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4