Tisk…
4-Amino-2,6-dichlorophenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-hydroxyaniline
103480050 103480250
ACRO103480050EA 626 CZK
ACRO103480050 ACRO103480250
4-Amino-2,6-dichlorophenol 98%
4-Amino-2,6-dichlorophenol
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178.02
Bod varu: 304
Bod tání: 164…168 °C
MDL Number: MFCD00007875
CAS číslo: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown to light red Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Solubility (2.5 % in 96 % ethanol) Clear to slightly hazy
Titration with TBAH ≥97.5 %