Tisk…
5-Chloro-2-nitroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
269050-25G 269050-5G
SIAL269050-25GEA 3250 CZK
SIAL269050-25G SIAL269050-5G
5-Chloro-2-nitroaniline, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Bod varu: 323 °C (1013 hPa)
Bod tání: 123…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007776
CAS číslo: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III