Tisk…
4-Chliranilin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
C22415-100G C22415-1KG C22415-500G C22415-5G
SIALC22415-100GEA 924 CZK
SIALC22415-100G SIALC22415-1KG SIALC22415-500G SIALC22415-5G
4-Chliranilin, Sigma-Aldrich®
4-Chliranilin
Vzorec: C₆H₆ClN
MW: 127.57
Bod varu: 232
Bod tání: 69…71 °C
Hustota: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 120
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007835
CAS číslo: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136