Tisk…
3-Chloranilin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
C22407-5G C22407-100G C22407-500G
SIALC22407-5GEA 924 CZK
SIALC22407-5G SIALC22407-100G SIALC22407-500G
3-Chloranilin, Sigma-Aldrich®
3-Chloranilin
Vzorec: C₆H₆ClN
Bod varu: 230,5 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007765
CAS číslo: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136