Tisk…
3,5-Dichloroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
D55792-100G D55792-10G
SIALD55792-100GEA 1970 CZK
SIALD55792-100G SIALD55792-10G
3,5-Dichloroaniline, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloroaniline
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02
Bod varu: 262
Bod tání: 51
Hustota: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007774
CAS číslo: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1 II