Tisk…
3,4-Dichloroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
437778-250G 437778-5G
SIAL437778-250GEA 1200 CZK
SIAL437778-250G SIAL437778-5G
3,4-Dichloroaniline, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichloroaniline
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Bod varu: 272 °C (1013 hPa)
Bod tání: 70…73 °C
Hustota: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007768
CAS číslo: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03079