Tisk…
2,4-Dichloroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
112151-100G 112151-500G 112151-5G
SIAL112151-100GEA 1460 CZK
SIAL112151-100G SIAL112151-500G SIAL112151-5G
2,4-Dichloroaniline, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloroaniline
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02
Bod varu: 245
Bod tání: 59…62 °C
Hustota: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 149
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007661
CAS číslo: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1 II