2-Chlorophenyl isothiocyanate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Chloro-2-isothiocyanatobenzene
A18238.06
A18238.14
A18238.06EA
2160
CZK
A18238.06
A18238.14
2-Chlorophenyl isothiocyanate ≥97%
2-Chlorophenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 2740-81-0
Molecular Formula: C7H4ClNS
Formula Weight: 169.64
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₄ClNS MW: 169,63 g/mol Bod varu: 260…262 °C Hustota: 1,287 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004801 CAS číslo: 2740-81-0 UN: 2922 ADR: 8,III |