Tisk…
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-isothiocyanatobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
475890-1G 475890-5G
SIAL475890-1GEA 2450 CZK
SIAL475890-1G SIAL475890-5G
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Bod varu: 100 °C (0,3 mmHg)
Bod tání: 44 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041056
CAS číslo: 6590-95-0
UN: 2923
ADR: 8,III