2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 6590-97-2
Molecular Formula: C7H3Cl2NS
Formula Weight: 204.08
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₃Cl₂NS Bod varu: 256…258 °C Hustota: 1,434 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041048 CAS číslo: 6590-97-2 UN: 2922 ADR: 8,III |