2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L12611.06
L12611.03
L12611.06EA
2080
CZK
L12611.06
L12611.03
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate ≥98%
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 2958-62-5
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 104°(219°F)
Odour: Irritating
Melting Point: 43-46°
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 2085601
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00019909
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO Bod varu: 218…220 °C Bod tání: 43…46 °C Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F) |
MDL Number:
MFCD00019909 CAS číslo: 2958-62-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II |