Tisk…
(4-Chlorfenyl)isokyanát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
152277-100G 152277-5G
SIAL152277-100GEA 1270 CZK
SIAL152277-100G SIAL152277-5G
(4-Chlorfenyl)isokyanát, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorfenyl)isokyanát
Vzorec: C₇H₄ClNO
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 31…32 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002024
CAS číslo: 104-12-1
EINECS: 203-176-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I