Tisk…
(3-Chlorfenyl)isokyanát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
245682-100G 245682-5G
SIAL245682-100GEA 1370 CZK
SIAL245682-100G SIAL245682-5G
(3-Chlorfenyl)isokyanát, Sigma-Aldrich®
(3-Chlorfenyl)isokyanát
Vzorec: C₇H₄ClNO
Bod varu: 202 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002016
CAS číslo: 2909-38-8
EINECS: 220-822-5
UN: 3382
ADR: 6.1,I