Tisk…
(2-Chlorfenyl)isokyanát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B21489.06 B21489.14
B21489.06EA 1540 CZK
B21489.06 B21489.14
(2-Chlorfenyl)isokyanát ≥98%
(2-Chlorfenyl)isokyanát
Vzorec: C₇H₄ClNO
Bod varu: 189 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,273 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 3320-83-0
EINECS: 222-023-7
UN: 3382
ADR: 6.1,I