Tisk…
3,5-Dichlorophenyl isocyanate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
314140050 314140010 314140250
ACRO314140050EA 3020 CZK
ACRO314140050 ACRO314140010 ACRO314140250
3,5-Dichlorophenyl isocyanate 96%
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Bod varu: 243 °C (760 mmHg)
Bod tání: 29…35 °C
Hustota: 1,38 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013859
CAS číslo: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 35 °C
GC ≥95 %