Tisk…
2-Chloro-5-iodobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
631736-25G 631736-5G
SIAL631736-25GEA 3020 CZK
SIAL631736-25G SIAL631736-5G
2-Chloro-5-iodobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClIO₂
MW: 282,46 g/mol
MDL Number: MFCD00079731
CAS číslo: 19094-56-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III