Tisk…
1-Chloro-4-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ200
101605-100G 101605-25G
SIAL101605-100GEA 5880 CZK
SIAL101605-100G SIAL101605-25G
1-Chloro-4-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄ClI
MW: 238.45
Bod varu: 226
Bod tání: 57
Hustota: 1.886 g/cm³ (57 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001053
CAS číslo: 637-87-6
EINECS: 211-305-5